Documenti fondamentali
740195
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) solution
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
25-Hydroxycalciferol (6,19,19-d3) solution, 25-Hydroxyergocalciferol (6,19,19-d3) solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28D3H41O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
97 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
50 μg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
Punto di fusione
-144.0 °C
applicazioni
detection
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
Descrizione generale
25-Hydroxyvitamin D2 (ergocalciferol or 25-hydroxycalciferol) is a metabolite of vitamin D found in the liver. It is one of the most common forms of vitamin D circulating in the body and plays an important role in determining vitamin D deficiency.5}
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.
Confezionamento
1 mL in ampule
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determinants of vitamin D deficiency from Sun exposure: a global perspective
Vitamin D, 19(1), 79-90 (2018)
10 years of 25-hydroxyvitamin-D testing by LC-MS/MS-trends in vitamin-D deficiency and sufficiency
Galior K, et al.
Bone Reports, 8(1), 268-273 (2018)
Vitamin-D2 treatment-associated decrease in 25 (OH) D3 level is a reciprocal phenomenon: a randomized controlled trial
Hammami, MM et al.
BMC endocrine disorders, 19(1), 8-8 (2019)