740284
Vitamin D3(6,19,19-d3) solution
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Calciol (6,19,19-d3) solution, Cholecalciferol (6,19,19-d3) solution
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
100 μg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
applicazioni
detection
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i3D2,13D
QYSXJUFSXHHAJI-GLSUUORTSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
While quantitative analysis was performed for Vitamins D2 and D3, the samples were scanned for the presence of the 25-hydroxy metabolites.