Documenti fondamentali
900206
Sigma-Aldrich
DL-Cysteine-3,3-d2
≥98% D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D2H5NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98% D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
SC([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2
XUJNEKJLAYXESH-DICFDUPASA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)