488577
Cholesterol-2,2,3,4,4,6-d6
97 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene-2,2,3,4,4,5-d6, 5-Cholesten-3β-ol-2,2,3,4,4,5-d6, Deuterated cholesterol
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
98% (CP)
Attività ottica
[α]20/D -40°, c = 2 in chloroform
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. eboll.
360 °C (lit.)
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Densità
1.088 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1=C2C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i9D,13D2,17D2,21D
HVYWMOMLDIMFJA-HHPLMCQASA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?