369675
(S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
Saggio
99%
Stato
liquid
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
213-214 °C (lit.)
Densità
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
ether
fluoro
phenyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CO[C@@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m1/s1
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?