65363
(R)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChiraSelect™
Saggio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Attività ottica
[α]20/D −137±2°, c = 6.4% in carbon tetrachloride
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.469
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
213-214 °C (lit.)
Densità
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CO[C@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m0/s1
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)