Key Documents
680028
Sigma-Aldrich
Sitostanol-5,6,22,23-d4
97 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
Stigmastan-5,6,22,23-d4-3-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29D4H48O
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)C([2H])C([2H])[C@@H](CC)C(C)C)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@H](O)C[C@]14[2H]
InChI
1S/C29H52O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h19-27,30H,7-18H2,1-6H3/t20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1/i8D,9D,10D,22D/t8?,9?,10?,20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-
LGJMUZUPVCAVPU-DRBICYPTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)