Documenti fondamentali
603430
Sigma-Aldrich
Urea-13C
99 atom % 13C, UBT Grade
Sinonimo/i:
Urea marcata con 13C, Carbammide-13C, Carbonilediammide-13C
About This Item
Formula condensata:
H2N13CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Grado
cGMP
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Questo prodotto è disponibile sfuso e può essere confezionato su richiesta. Per informazioni su prezzi, disponibilità e confezioni, contattare il nostro Stable Isotopes Customer Service.
Risultati analitici
Utilizzato come principio attivo farmaceutico (API) sotto la giurisdizione della FDA e seguendo le linee guida cGMP e ICH per gli API
Utilizzato per il test del respiro (Urea Breath Test)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E Lotterer et al.
Zeitschrift fur Gastroenterologie, 29(11), 590-594 (1991-11-01)
A 13C-urea breath test for detection of Helicobacter pylori infection was validated in 306 patients. Breath samples (four, two or one) were taken at various time points within 30 minutes after a motility inhibiting liquid test meal with citric acid