W6578
Pyruvic-1-13C acid (free acid)
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Sinonimo/i:
α-Ketopropionic acid-1-13C, 2-Oxopropionic acid-1-13C, 13C Labeled pyruvic acid, Pyruvic acid-1-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
cGMP
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥95% (CP)
Stato
viscous liquid
P. ebollizione
165 °C
Punto di fusione
11-12 °C
Spostamento di massa
M+1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i3+1
LCTONWCANYUPML-LBPDFUHNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.