Documenti fondamentali
1.08101
Supelco
Tetraidrofurano
≥99.9% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-726-8
NACRES:
NA.03
Nome del prodotto
Tetraidrofurano, for liquid chromatography LiChrosolv®
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
isocratic
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Peroxide
≤0.02% Water
Residuo dopo evaporazione
≤1.0 mg/L
Trasmittanza
218 nm, ≥30%
230 nm, ≥35%
250 nm, ≥65%
280 nm, ≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -20 °C
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi LiChrosolv® sono caratterizzati da un elevato grado di trasmittanza degli UV, basse conte particellari, acidità e alcalinità ridotte, oltre a un ridotto residuo all'evaporazione. Ciò li rende ideali per separazioni riproducibili.
Applicazioni
Usato come solvente per applicazioni di cromatografia
Presente anche nei metodi monografici della Farmacopea statunitense (USP) per le analisi strumentali farmaceutiche regolamentate.
Caratteristiche e vantaggi
  • confezionato in bottiglie di vetro
  • garantisce risoluzione e sensibilità elevate e una separazione alla linea di base dei picchi ottimale
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato da un filtro da 0,2 μm
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,9%
Identità (IR): conforme
Residuo all′evaporazione: ≤ 1,0 mg/l
Acqua: ≤ 0,02 %
Acidità: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
Perossidi: ≤ 0,02 %
Trasmittanza (a 218 nm): ≥ 30 %
Trasmittanza (a 230 nm): ≥ 35 %
Trasmittanza (a 250 nm): ≥ 65 %
Trasmittanza (a 280 nm): ≥ 95%
Filtrato con filtro da 0,2µm
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl
Protocolli
Catalyst screening, KitAlysis™ High-Throughput Screening Kits, Thin layer chromatography (TLC), parallel analysis, parallel synthesisigh-Throughput Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit, TLC-MS analysis