Documenti fondamentali
1.00868
Supelco
Etilacetato
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinonimo/i:
EtOAc
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
506104
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
205-500-4
NACRES:
NA.03
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
isocratic
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Potenza
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Trasmittanza
260 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. ebollizione
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -4 °C
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
PFAS testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Con un elevato grado di trasmittanza degli UV, basse conte particellari, acidità e alcalinità ridotte, oltre a un ridotto residuo all'evaporazione, i solventi LiChrosolv sono ideali per separazioni riproducibili. Poiché in HPLC analitica le separazioni sono normalmente condotte su gradiente, offriamo sia solventi di “grado gradiente", sia di "grado isocratico". Ciò consente di ridurre al minimo l′effetto gradiente del solvente.
Applicazioni
  • Determinazione di 12 residui di farmaci veterinari vietati nell'urina di suino mediante cromatografia liquida a prestazioni ultra elevate e spettrometria di massa in tandem. In questo metodo avanzato per rilevare i residui di farmaci nei campioni animali, l'acetato di etile viene utilizzato per la preparazione dei campioni, a evidenziare il suo ruolo nella conformità farmaceutica veterinaria (Wan et al., 2024).
  • Effetto terapeutico della ginkgetina sull'infiammazione delle vie aeree indotta dal fumo attraverso la modulazione negativa della via di segnalazione c/EBPβ e dell'espressione di CCL2. Questo studio esplora le proprietà antinfiammatorie della ginkgetina, utilizzando l'acetato di etile nel processo di estrazione, evidenziandone l'utilità nella ricerca biomedica (Tao et al., 2024).
  • Effetto dell'estratto metanolico del tubero di Plectranthus esculentus N.E.Br e delle sue frazioni sugli indici di iperplasia prostatica benigna nei ratti Wistar. L'acetato di etile viene impiegato nell'estrazione di composti bioattivi per studi farmacologici, dimostrando il suo ruolo critico nelle applicazioni terapeutiche (Kanu et al., 2024).
  • Valutazione fitochimica di Ziziphus mucronata e Xysmalobium undulutum per la scoperta e lo sviluppo di farmaci antimalarici. Lo studio dimostra l'uso dell'acetato di etile nello screening fitochimico, contribuendo allo sviluppo di nuovi farmaci antimalarici (Buthelezi et al., 2024).
  • Le prime registrazioni delle azioni antivirali e antibatteriche in silico delle molecole rivelate negli estratti di abete algerino (Abies numidica De Lannoy) mediante analisi LC-MS/MS. Questa ricerca utilizza l'acetato di etile per estrarre composti dalle piante per test antivirali e antibatterici, sottolineandone l'importanza nello studio dei prodotti naturali (Benouchenne et al., 2024).
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato da un filtro da 0,2 μm
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Etilacetato suitable for HPLC, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
439169
Etilacetato
Etilacetato
Sigma-Aldrich
L092003
Etilacetato
n-Esano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04391
n-Esano
2-Propanolo gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.01040
2-Propanolo
Articoli
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
HPTLC is an efficient method to determine Steviol Glycosides content in Stevia using our HPTLC plates and reference materials, including a new introduced Stevia extract reference material.
Protocolli
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food
Vedi tutto