Merck
Tutte le immagini(11)
Documenti fondamentali
1.06009
Supelco
Metanolo
≥99.9% (GC), reagent grade, ACS reagent, for extraction and analytical purposes, EMSURE®, reag. Ph. Eur., reag. ISO
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-659-6
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Metanolo, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
for extraction
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
for analytical purposes
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Potenza
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
36 %
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosità cinematica
0.54-0.59 cSt(20 °C)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni di laboratorio classiche e sono frequentemente utilizzati anche nelle applicazioni più esigenti e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce le migliori e più estese specifiche di prodotto a livello mondiale. La nostra gamma EMSURE è certificata conforme agli standard ACS, alla sezione dedicata ai reagenti della Farmacopea Europea (Reag. Ph Eur), nonché agli standard ISO.
Applicazioni
Il metanolo può essere utilizzato come solvente per l′estrazione di:
  • Composti bioattivi della zucca a fiasco (Lagenaria siceraria) mediante gascromatografia-spettrometria di massa
  • Antiossidanti dal rizoma di loto mediante centrifugazione
Può anche essere usato come reagente nella sintesi diretta del dimetilcarbonato a partire da CO2.
Caratteristiche e vantaggi
  • Le specifiche più complete a livello mondiale
  • Fino a 70 parametri analizzati
  • Purezza eccezionale
  • Valori limite molto bassi
  • Maggiore accuratezza e controllo delle analisi
  • Ottimizzati per analisi particolarmente critichee rigorose
  • Ideali per lo sviluppo di metodi
  • Nessuna interferenza o contaminazione dovuta a impurezzenon note
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Risultati analitici
Numero di evaporazione: 1,9
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Metanolo for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13351
Metanolo
Metanolo analytical standard
Supelco
82762
Metanolo
Etanolo absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00983
Etanolo
Metanolo ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
179337
Metanolo
Metanolo low benzene, ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
900516
Metanolo
Metanolo hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.06035
Metanolo
Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
Acetone