Documenti fondamentali
1.06018
Supelco
Metanolo
≥99.8% (GC), HPLC grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
MeOH, idrossimetano, carbinolo, Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-659-6
NACRES:
NA.03
Nome del prodotto
Metanolo, for liquid chromatography LiChrosolv®
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
isocratic
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Potenza
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
36 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.03% Water
Residuo dopo evaporazione
≤3.0 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
265 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosità cinematica
0.54-0.59 cSt(20 °C)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi LiChrosolv® sono caratterizzati da un elevato grado di trasmittanza degli UV, basse conte particellari, acidità e alcalinità ridotte, oltre a un ridotto residuo all'evaporazione. Ciò li rende ideali per separazioni riproducibili.
Applicazioni
Specifico per applicazioni HPLC e UHPLC-MS.
Impiegato nello sviluppo dei seguenti metodi: Benazepril - Metodo USP Benazepril RS
  • Betametasone - Metodo USP saggio Betamethasone valerate
  • Irbesartan - Metodo USP saggio irbesartan
  • Lamivudina - Metodo USP Lamivudina RS
  • Lansoprazolo - Metodo USP Lansoprazolo RS
  • Levofloxacina - Metodo USP Levofloxacina RS - Metodo USP saggio Levofloxacina
  • Nifedipina - Metodo USP Nifedipina RS - USP Metodo USP saggio Nifedipina
  • Metodi monografici di farmacopea - Metodi HPLC and UHPLC for l′analisi regolata di farmaci
  • Pioglitazone - Metodo USP Pioglitazone HCl RS - Metodo USP Pioglitazone HCl Assay
  • Caratteristiche e vantaggi
    • Testato e specificato come idoneo per applicazioni UHPLC-MS e UHPLC-UV: per flessibilità analitica
    • qualità specificata per la ionizzazione electrospray (ESI) positiva e negativa e per la spettrometria di massa con ionizzazione chimica a pressione atmosferica (APCI-MS) per limiti di rivelazione e intervalli di confidenza ridotti al minimo nelle analisi con i metodi MS principali (test 1)
      —ESI/APCI (+) < 2 ppb
      —ESI/APCI (-) < 10 ppb
    • profilo di impurezze minimale: per linee di base prive di interferenze (test 2)
    • Microfiltrato con filtro da 0,2 μm (test 3) per assicurare
      —una lunga durata di esercizio ai filtri e alle parti meccaniche dei sistemi HPLC––rischio di intasamento della colonna ridotto
    • confezionato in bottiglie di vetro borosilicato per contaminazioni da ioni metallici ridotte al minimo
    • livelli minimi di impurezze metalliche in tracce, per ridurre al minimo la formazione di addotti di ioni metallici
      —<5 ppb
    • i livelli di impurezze di glicole polietilenico (PEG) più bassi tra tutti i solventi per UHPLC-MS (PEG S/N rapporto segnale/rumore < 50)
    Nota sulla preparazione
    Prodotto filtrato da un filtro da 0,2 μm
    Risultati analitici
    Numero di Evaporazione: 1,9
    Purezza (GC): ≥ 99,8%
    Identificazione (IR): conforme
    Residuo all′evaporazione: ≤ 3,0 mg/L
    Acqua: ≤ 0,03 %
    Colore: ≤ 10 Hazen
    Acidità: ≤ 0,0002 meq/g
    Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
    Trasmittanza (a 225 nm): ≥ 50 %
    Trasmittanza (a 240 nm): ≥ 80 %
    Trasmittanza (da 265 nm): ≥ 98% ppb
    Filtrato con filtro da 0,2 µm
    Altre note
    Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
    Note legali
    LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
    Organi bersaglio
    Eyes,Central nervous system
    Codice della classe di stoccaggio
    3 - Flammable liquids
    WGK 2
    Punto d’infiammabilità (°F)
    49.5 °F - closed cup
    Punto d’infiammabilità (°C)
    9.7 °C - closed cup
    Elenchi normativi
    Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
    EU REACH Annex XVII (Restriction List)
    CAS No.
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 5
    1 of 5
    Withdrawal system for solvents with manual pressure build-up
    Supelco
    1.78178
    Withdrawal system
    Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv&#174; Reag. Ph Eur
    Supelco
    1.00030
    Acetonitrile
    Metanolo for preparative purposes, EMPLURA&#174;
    Supelco
    8.22283
    Metanolo
    Metanolo for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
    Supelco
    1.06011
    Metanolo
    Metanolo suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, &#8805;99.9%
    Sigma-Aldrich
    439193
    Metanolo
    Articoli
    HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
    A new HPTLC method to detect adulteration of essential oils is presented along with a range of newly added essential oil reference materials for authenticity analysis.
    This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
    Protocolli
    HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
    Following GB method for Vitamin A and Vitamin E as it is written with a 250 x 4.6 mm Ascentis® Express C30 column gives baseline resolution between the critical pair (gamma-, and beta-tocopherol; peaks 3 and 4).
    In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
    Folic acid or folate is classified as a B vitamin (B9). Folic acid is synthetically produced, and used in fortified foods and supplements. Folate is converted by humans to dihydrofolate (dihydrofolic acid), tetrahydrofolate (tetrahydrofolic acid), and other derivatives, which have various biological activities.
    Vedi tutto