Key Documents
490962
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
5 atom % 15N, 99% (CP)
Sinonimo/i:
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Formula condensata:
H215NCO15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
5 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
PM
60.15 by atom % calculation (5 atom % 15N)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)