Key Documents
299286
Sigma-Aldrich
Ammonio-15N2 solfato
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
Solfato di ammonio 15N marcato, Diazonio-15N2 solfato
About This Item
Formula condensata:
(15NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Applicazioni
Il solfato di ammonio-15N2 può essere impiegato:
  • Nella profilazione quantitativa dell′espressione di proteine.
  • Nelle analisi di metabolomica per identificare il numero di atomi di azoto in ogni metabolita e confermarne l′origine biologica.
  • Per la determinazione dell′efficienza di assorbimento dell′azoto proveniente da fertilizzanti agricoli da parte della pianta del caffè.
Confezionamento
Questo prodotto è disponibile sfuso e può essere confezionato su richiesta. Per informazioni su prezzi, disponibilità e confezioni, contattare il nostro Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
R T Batey et al.
Nucleic acids research, 20(17), 4515-4523 (1992-09-11)
A general method for large scale preparation of uniformly isotopically labeled ribonucleotides and RNAs is described. Bacteria are grown on isotopic growth medium, and their nucleic acids are harvested and degraded to mononucleotides. These are enzymatically converted into ribonucleoside triphosphates
Energy Nucl. Agric., 9, 66-66 (1988)
Izargi Vega-Mas et al.
Scientific reports, 9(1), 8925-8925 (2019-06-22)
Proper carbon (C) supply is essential for nitrogen (N) assimilation especially when plants are grown under ammonium (NH4+) nutrition. However, how C and N metabolic fluxes adapt to achieve so remains uncertain. In this work, roots of wheat (Triticum aestivum
Articoli
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com