490970
Urea-15N2
≥10 atom % 15N, ≥96% (CP)
Sinonimo/i:
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥10 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (CP)
Stato
crystalline powder
PM
60.25 by atom % calculation (10 atom % 15N)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In research related to agriculture as fertilizer to investigate crop uptake or denitrification and leaching losses of native soil N via the “added N interaction”.
- To understand the dynamics of mineral fertilizer and organic-N in soil-plant systems.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
490970-25G | 4061833314531 |