M1533
N,N′-Methylenebisacrylamide solution
suitable for electrophoresis, 2% in H2O
Sinonimo/i:
BIS
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
0.2 μm filtered
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
2% in H2O
tecniche
electrophoresis: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?