U4884
Urea
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
98.0-102.0%
Stato
solid
dilution
(for analytical testing)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?