Key Documents
586803
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminophenyl)acetylene-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
3-(ethynyl-1)Benzenamine-13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC7H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. eboll.
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Nc1cccc(c1)[13C]#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i2+1
NNKQLUVBPJEUOR-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.