Documenti fondamentali
718351
Sigma-Aldrich
S,S′-[1,4-Phenylenebis(2,1-ethynediyl-4,1-phenylene)]bis(thioacetate)
97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Thioacetic acid S-[4-[4-(4-acetylsulfanylphenylethynyl)-phenylethynyl]-phenyl] ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H18O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
179-189 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Sc1ccc(cc1)C#Cc2ccc(cc2)C#Cc3ccc(SC(C)=O)cc3
InChI
1S/C26H18O2S2/c1-19(27)29-25-15-11-23(12-16-25)9-7-21-3-5-22(6-4-21)8-10-24-13-17-26(18-14-24)30-20(2)28/h3-6,11-18H,1-2H3
HTBKJDXAIPKGEY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
High-purity thioacetates are stable molecules that can be deprotected to generate complex thiols which can then be self-assembled on gold.
Protocolli
Thioacetate Deprotection Procedure