Documenti fondamentali
576697
Sigma-Aldrich
Triethyl 1,3,5-triazine-2,4,6-tricarboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
170-174 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1nc(nc(n1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H15N3O6/c1-4-19-10(16)7-13-8(11(17)20-5-2)15-9(14-7)12(18)21-6-3/h4-6H2,1-3H3
LKNPNZKIOSOWES-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)