114235
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
98%
Sinonimo/i:
1,3,5-Tri-2-propen-1-yl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H ,3H ,5H )-trione, 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Triallylisocyanurate, 1,3,5-Triallylisocyanuric acid, 1,3,5-Tris-2′-propenylisocyanuric acid, Triallyl isocyanurate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
contiene
500 ppm tert-butylhydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
149-152 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCN1C(=O)N(CC=C)C(=O)N(CC=C)C1=O
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2
KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A crosslinking agent or additive in the synthesis of polylactic acid /flax composite materials to enhance their properties and performance under gamma irradiation.
- A monomer in the synthesis of flexible ionogels with good mechanical properties via in situ thiol-ene photopolymerization with trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate). These ionogels further find applications in electrochemical capacitors.
- A monomer in the fabrication of the shape memory polymer substrates.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
319.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Progress in Development of Dental Restorative Materials