Documenti fondamentali
8.16113
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Isocyanuric acid triallyl ester, Triallyl isocyanurate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
213-834-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
3.5 hPa ( 143 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Potenza
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
2480 mg/kg LD50, skin (Rat)
Viscosità cinematica
78.2 cSt(30 °C)
P. ebollizione
150 °C/5.3 hPa
Punto di fusione
25 °C
Temp. transizione
flash point 160 °C
Solubilità
3.7 g/L
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1(C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC=C)CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2
KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.158 - 1.162
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
319.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159.5 °C - closed cup