291609
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
97%
Sinonimo/i:
Triallyl cyanurate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
156 °C
Punto di fusione
26-27 °C
Densità
1.11 g/mL at 30 °C
Stringa SMILE
C=CCOc1nc(OCC=C)nc(OCC=C)n1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
347.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
175.5 °C