Documenti fondamentali
254673
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine
97%
Sinonimo/i:
Hexahydro-1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4621 (lit.)
P. ebollizione
162-163.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−27 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CN(C)CN(C)C1
InChI
1S/C6H15N3/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H2,1-3H3
DPMZXMBOYHBELT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hiroki Noguchi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-24)
This paper presents a new type of black organic material-porous silica composite providing an extremely highly selective adsorption surface. This black composite was prepared by lamination on nano-sized pores with a carbon-like, π-extended structure, which can be converted via the