Merck
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 98%
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 98%
Sinonimo/i:
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.27
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Punto d’ebollizione (°C)
Peso formula
Purezza
Livello qualitativo
Classe di Markush
Gruppo di Markush
Tipo di monomero