Documenti
251720
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol allyl ether
technical grade, 70%
Sinonimo/i:
Allyl pentaerythritol, Pentaerythritol triallyl ether
About This Item
Formula condensata:
C(CH2OCH2CH=CH2)x(CH2OH)y
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Saggio
70%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. eboll.
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(COCC=C)(COCC=C)COCC=C
InChI
1S/C8H16O4/c1-2-3-12-7-8(4-9,5-10)6-11/h2,9-11H,1,3-7H2
RFIMISVNSAUMBU-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup