Documenti fondamentali
153664
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H15N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
232-235 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenoxy
Stringa SMILE
O(c1ccccc1)c2nc(Oc3ccccc3)nc(Oc4ccccc4)n2
InChI
1S/C21H15N3O3/c1-4-10-16(11-5-1)25-19-22-20(26-17-12-6-2-7-13-17)24-21(23-19)27-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
IYDYVVVAQKFGBS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine was used to study the steric structure effects in the triazine system for formation of polymeric structures.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Carbon and nitrogen coordinated silver (I) polymers of 2, 4, 6-triphenoxy-1, 3, 5-triazine.
Munakata M, et al.
Polyhedron, 20(18), 2321-2327 (2001)