561835
5-Azabenzimidazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
168-172 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1cc2[nH]cnc2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6/h1-4H,(H,8,9)
UBOOKRVGOBKDMM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
5-Azabenzimidazole may be used in the preparation of ZIF-22 membrane (ZIF- Zeolitic imidazolate frameworks).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Molecular-sieve membrane with hydrogen permselectivity: ZIF-22 in LTA topology prepared with 3-aminopropyltriethoxysilane as covalent linker
Huang A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 122(29), 5078-5081 (2010)
Zeolite A imidazolate frameworks
Hayashi H, et al.
Nature Materials, 6(7), 501-506 (2007)