Documenti fondamentali
699497
Sigma-Aldrich
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
95%
Sinonimo/i:
4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClIN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
179-183 °C (D)
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
Clc1ncnc2[nH]cc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(8)1-9-6(4)11-2-10-5/h1-2H,(H,9,10,11)
CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)