739782
5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
95%
Sinonimo/i:
Tributyl-(5-methylpyridin-2-yl)stannane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.514
Densità
1.106 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(C)cn1
InChI
1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-4-7-5-6;3*1-3-4-2;/h2-3,5H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
MVOHAZAWWAXIDR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)