160644
3-Aminopyrazole
98%
Sinonimo/i:
3-AP, 3-Pyrazolamine
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
218 °C/122 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-37 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6)
JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- symmetrical dialkylpyrazolo[1,5-a]pyrimidines via condensation with symmetrical β-diketones
- 3,4-annelated coumarins
- heterocyclic compounds of pharmaceutical interest
- pyrazolopyrimidines
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?