550051
N,N-Dimethylisopropylamine
≥99%
Sinonimo/i:
DMIPA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3905 (lit.)
P. ebollizione
65.5 °C/752 mmHg (lit.)
Densità
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)6(3)4/h5H,1-4H3
VMOWKUTXPNPTEN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-12.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-24.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)