Documenti fondamentali
38431
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylmethylamine
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
N-Methyldiisopropylamine
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.22
Beilstein:
1731609
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
Densità
0.754 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)N(C)C(C)C
InChI
1S/C7H17N/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6-7H,1-5H3
ISRXMEYARGEVIU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rafael Alcala-Torano et al.
Biopolymers, 109(10), e23233-e23233 (2018-09-08)
Protein-based self-assembled nanostructures hold tremendous promise as smart materials. One strategy to control the assembly of individual protein modules takes advantage of the directionality and high affinity bonding afforded by metal chelation. Here, we describe the use of 2,2'-bipyridine units