652571
N,N-Dimethylethylamine
≥99%
Sinonimo/i:
N-Ethyldimethylamine, DMEA
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
8.09 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.372 (lit.)
P. ebollizione
36-38 °C (lit.)
Punto di fusione
−140 °C (lit.)
Densità
0.675 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
652571-2L | 4061836827779 |
652571-500ML | 4061832732701 |