Documenti fondamentali
518824
Sigma-Aldrich
N-Methyldipropylamine
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)2NCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
117 °C (lit.)
Densità
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCN(C)CCC
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-7H2,1-3H3
UVBMZKBIZUWTLV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
38.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
3.33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Design and evaluation of switchable-hydrophilicity solvents.
Vanderveen JR, et al.
Green Chemistry, 16(3), 1187-1197 (2014)