I1006
Bis(3-aminopropyl)amine
98%
Sinonimo/i:
BAPA, 3,3′-Diaminodipropylamine, 3,3′-Iminodipropylamine, N-(3-Aminopropyl)-1,3-propanediamine, Dipropylenetriamine, Norspermidine
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. ebollizione
151 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−14 °C (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCNCCCN
InChI
1S/C6H17N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-8H2
OTBHHUPVCYLGQO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Odc1(18263)
Categorie correlate
Applicazioni
- To synthesize chitosan based hydrogels having potential biomedical applications.
- For the functionalization of nanoparticles to yield terminal −NH2 groups for further modifications.
- As an internal dispersing agent for the synthesis of water-dispersible polyurethanes.
- As a ligand in the preparation of [Cu(bapa)]2[Mo(CN)8]·7H2O photomagnetic coordination polymer.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
thymus
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
242.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
117 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?