239399
1,2-Bis(3-aminopropylamino)ethane
technical grade, 94%
Sinonimo/i:
3,3′-Ethylenediiminodipropylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
94%
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
P. ebollizione
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCNCCNCCCN
InChI
1S/C8H22N4/c9-3-1-5-11-7-8-12-6-2-4-10/h11-12H,1-10H2
RXFCIXRFAJRBSG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?