D98203
N,N-Diethylmethylamine
97%
Sinonimo/i:
N-Methyldiethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
P. ebollizione
63-65 °C (lit.)
Densità
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(C)CC
InChI
1S/C5H13N/c1-4-6(3)5-2/h4-5H2,1-3H3
GNVRJGIVDSQCOP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- N,N-Diethylmethylamine as lineshape standard for NMR above 130 K.: This study explores the use of N,N-Diethylmethylamine as a lineshape standard for nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy at temperatures above 130 K, providing insights into its applications in high-precision NMR analysis (Fritzsching et al., 2018).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-11.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?