39030
N,N-Dimethylethylenediamine
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-(Dimethylamino)ethylamine, DMEN
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.427
P. eboll.
104-106 °C (lit.)
Densità
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- To synthesize Schiff base ligands to prepare their zinc alkyl and zinc alkoxide complexes that initiate ring-opening polymerization of lactides.
- As a ligand to prepare copper azido polymers.
- In the synthesis of naphthalimides such as amonafide, an antitumor agent.
- As the receptor in building fluorescent signaling systems to perturb the photoinduced intramolecular electron transfer (PET) process from the nitrogen lone-pair to the fluorophore.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?