112720
N,N-Diethylethylenediamine
≥99%
Sinonimo/i:
2-Diethylaminoethylamine
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
145-147 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN(CC)CCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?