Documenti fondamentali
8.03215
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethylenediamine
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Diethylethylenediamine, 2-(Diethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-(diethylamino)ethane
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NCH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-844-7
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥98.0% (GC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
245 °C
Potenza
984 mg/kg LD50, oral (Rat)
820 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.7-8.4 % (v/v)
P. ebollizione
145-148 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-70 °C
Temp. transizione
flash point 36 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup