Documenti fondamentali
526118
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
97%
Sinonimo/i:
DMABC
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NC6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
145-149 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
amine
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride is also referred to as 4-(chloroformyl)-N,N-dimethylaniline.
Material is reported to be very moisture sensitive. Handle under an inert atmosphere
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)