Documenti fondamentali
471224
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine
≥99.5%
Sinonimo/i:
DIPA
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Beilstein:
605284
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
50 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
599 °F
Limite di esplosione
8.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
P. ebollizione
84 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 110 g/L at 25 °C
Densità
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diisopropylamine (DIPA) is an aliphatic secondary amine widely used as an organic base in organic synthesis. Its standard molar enthalpy of formation and combustion has been measured by static-bomb calorimetry.
Applicazioni
Diisopropylamine (DIPA) may be used in the following syntheses:
  • diisopropylamine methyl urea (DMU)
  • N,N-diisopropyl quinoline-2-carboxamide
  • 3-N-sulfonylamidine coumarins
  • N-chloroamine, an intermediate to generate amides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
7.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13.45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Research on Synthesis and Corrosion Inhibitory Performance of Diisopropylamine Methyl Urea.
Zhou FR and Zhang H.
Applied Mechanics and Materials, 713, 2839-2842 (2015)
Iron-Catalyzed Direct Synthesis of Amides from Methylarenes.
Kotha SS, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(7), 1437-1445 (2015)
Microwave-Assisted Copper-Catalyzed Four Component Tandem Synthesis of 3-N-Sulfonylamidine Coumarins.
Murugavel G and Punniyamurthy T.
The Journal of Organic Chemistry, 80 (12), 6291-6299 (2015)
A simple and novel amide ligand based on quinoline derivative used for palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction.
Liu H, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 794, 27-32 (2015)
Enthalpies of combustion of di-n-propylamine, diisopropylamine, diisobutylamine, and di-sec-butylamine.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 29(9), 1025-1030 (1997)