Key Documents
307351
Sigma-Aldrich
Di-sec-butylamine, mixture of (±) and meso
99%
About This Item
Formula condensata:
[C2H5CH(CH3)]2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.41 (lit.)
P. eboll.
135 °C/765 mmHg (lit.)
Densità
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)NC(C)CC
InChI
1S/C8H19N/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-9H,5-6H2,1-4H3
OBYVIBDTOCAXSN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Di-sec-butylamine undergoes exothermic exchange reaction with the cluster [N,N,N′,N′-tetramethyl bis-endo-BCH-2,5-diamide...H+...di-isopropylamine].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.8 °F - closed cup - (own results)
Punto d’infiammabilità (°C)
23.2 °C - closed cup - (own results)
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Matthias Witt et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 7(5), 1065-1072 (2005-03-07)
The ligand exchange reactions of the proton-bound trimer [(DMF)2...H+...H2NCH3] of dimethylformamide (DMF) and methylamine and of proton-bound dimers [diamide...H+...amine] of three aliphatic primary diamides, succinic diamide, adipinic diamide, and maleic diamide, and of three tertiary diamides N,N,N',N'-tetramethyl succinic diamide, N,N,N',N'-tetramethyl