38290
Diisopropylamine
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
DIPA
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
50 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
599 °F
Limite di esplosione
8.5 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.5% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
P. ebollizione
84 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
Densità
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Solvent extraction in environmental technology: Diisopropylamine was utilized in temperature swing solvent extraction for the zero liquid discharge of ultrahigh-salinity brines, demonstrating its utility in environmental cleanup and water treatment processes (Boo et al., 2020).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
7.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13.45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?