Documenti fondamentali
545791
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-(methylthio)pyrazine
80%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
80%
Indice di rifrazione
n20/D 1.585 (lit.)
P. ebollizione
213-214 °C (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
CSc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
PPPFFGVGWFKTHX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains 2,6 isomers, remainder 2,5 isomers
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silvia Maglioni et al.
Experimental gerontology, 56, 89-98 (2014-04-09)
Progressive neuronal deterioration accompanied by sensory functions decline is typically observed during aging. On the other hand, structural or functional alterations of specific sensory neurons extend lifespan in the nematode Caenorhabditis elegans. Hormesis is a phenomenon by which the body