Documenti fondamentali
W326607
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
≥98%, FG
Sinonimo/i:
3-Thiophanone, Tetrahydrothiophen-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.15
Numero FEMA:
3266
Beilstein:
105201
Numero CE:
N° CoE:
2337
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
15.012
NACRES:
NA.21
Organolettico:
garlic; meaty; alliaceous; vegetable
Grado:
FG
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. ebollizione
175 °C (lit.)
Densità
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
garlic; meaty; alliaceous; vegetable
Stringa SMILE
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
2-butanone FCC, FG
Sigma-Aldrich
W217018
2-butanone
Guaiacolo natural, ≥99%, FG
Sigma-Aldrich
W253200
Guaiacolo