Documenti fondamentali
W274623
Sigma-Aldrich
Solfuro dimetile
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
DMS, Metil solfuro
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.13
Numero FEMA:
2746
Beilstein:
1696847
Numero CE:
N° CoE:
483c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.006
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
402 °F
Limite di esplosione
19.7 %
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
38 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
ethanol: 95%, clear, colorless to faint yellow or tan (1mL/1mL)
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
green; vegetable; sulfurous; tomato
Stringa SMILE
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Dimethyl sulfide is a volatile flavor compound found in butter, green tea and sweet corn.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Etilacetato natural, ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W241415
Etilacetato
1-Octen-3-ol natural, ≥95%, FG
Sigma-Aldrich
W280523
1-Octen-3-ol
Acetaldeide natural, FG
Sigma-Aldrich
W200336
Acetaldeide
Dimethyl sulfide and its precursor in sweet corn.
Bills DD & Keenan TW.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 16(4), 643-645 (1968)
Dimethyl sulfide and the flavor of butter.
Day EA, et al.
Journal of Dairy Science, 47(2), 197-199 (1964)
Studies on the Flavor of Green Tea.
Kiribuchi, T & Yamanishi T.
Agricultural and Biological Chemistry, 27(1), 56-59 (1963)
David M Snider et al.
PloS one, 10(3), e0118954-e0118954 (2015-03-27)
Rising concentrations of nitrous oxide (N2O) in the atmosphere are causing widespread concern because this trace gas plays a key role in the destruction of stratospheric ozone and it is a strong greenhouse gas. The successful mitigation of N2O emissions
K S Carslaw et al.
Nature, 503(7474), 67-71 (2013-11-10)
The effect of anthropogenic aerosols on cloud droplet concentrations and radiative properties is the source of one of the largest uncertainties in the radiative forcing of climate over the industrial period. This uncertainty affects our ability to estimate how sensitive
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W274623-100G
W274623-100G-K4061837516313
W274623-1KG-K4061838257253
W274623-25G-K4061838079954
W274623-1KG
W274623-25G
W274623-SAMPLE-K4061837516320
W274623-SAMPLE