519235
4-Ethynylbenzyl alcohol
97%
Sinonimo/i:
4-Hydroxymethylphenylacetylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
40-44 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-6,10H,7H2
QCZORVSTESPHCO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 4-Ethynylbenzyl alcohol can be used in the synthesis of platinum-acetylide dendrimers, rotaxanes and arylacetylenes.
- It was employed in the preparation of arylalkyne-tagged sugars for the photoinduced glycosylation of cysteine-containing peptides.
- It can also act as a precursor to synthesize fluorescent probes via Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) click reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions